Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 96 EUR
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₃O
Peso molecolare: 160,1 g/mol
Punto di ebollizione: 174 °C
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083523
CAS Number: 132123-54-7