Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 108 EUR
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₃O
Peso molecolare: 160,1 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C
Punto di fusione: 63…68 °C
Densità: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061197
CAS Number: 58551-83-0