Stampa…
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 206 EUR
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₃O
Peso molecolare: 160,1 g/mol
Punto di ebollizione: 77…79 °C/20mmHg
Densità: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061230
CAS Number: 161793-17-5
UN: 1989
ADR: 3,III