2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₆BrF Punto di fusione: 66…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09763683 CAS Number: 324-41-4 |