Stampa…
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7264-1G PC7264-500MG
APOSPC7264-1GEA 386 EUR
APOSPC7264-1G APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Peso molecolare: 215,99 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C
Densità: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09749663
CAS Number: 89719-92-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III