Stampa…
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 154 EUR
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formula: C₇H₅F₂IO
Peso molecolare: 270,0153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09749662
CAS Number: 920981-12-0
UN: 1993
ADR: 3,III