Stampa…
4-Bromo-2-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 EUR
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C/5mmHg
Densità: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112504
CAS Number: 128071-98-7