Stampa…
3,4,5-Trifluoroanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7260B-25G PC7260B-5G PC7260B-100G
APOSPC7260B-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7260B-25G APOSPC7260B-5G APOSPC7260B-100G
3,4,5-Trifluoroanilina 98%
3,4,5-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Peso molecolare: 147,1 g/mol
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083522
CAS Number: 163733-96-8