Stampa…
2,4,6-Trifluoroanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7260-10G PC7260-250G PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA 43.7 EUR
APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoroanilina 98%
2,4,6-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Peso molecolare: 147,1 g/mol
Punto di ebollizione: 57 °C/22mmHg
Punto di fusione: 33…37 °C
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007650
CAS Number: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III