Stampa…
2,4,5-Trifluoroanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 62.6 EUR
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoroanilina 98%
2,4,5-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Peso molecolare: 147,1 g/mol
Punto di fusione: 59…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007649
CAS Number: 367-34-0
EINECS: 206-692-2