Stampa…
2,3,6-Trifluoroanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7258L-1G PC7258L-5G PC7258L-25G
APOSPC7258L-1GEA 26.3 EUR
APOSPC7258L-1G APOSPC7258L-5G APOSPC7258L-25G
2,3,6-Trifluoroanilina 98%
2,3,6-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Peso molecolare: 147,1 g/mol
Punto di ebollizione: 150…151 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012369
CAS Number: 67815-56-9