2,3,4-Trifluoroanilina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7258-100G
PC7258-250G
PC7258-25G
PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA
24.8
EUR
APOSPC7258-100G
APOSPC7258-250G
APOSPC7258-25G
APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoroanilina 99%
2,3,4-Trifluoroanilina
Formula:
C₆H₄F₃N Peso molecolare: 147.1 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C/48mmHg Densità: 1.393 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011737 CAS Number: 3862-73-5 EINECS: 407-170-9 UN: 3082 ADR: 9+EHS III |