Stampa…
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,14 g/mol
Punto di fusione: 53…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444027
CAS Number: 185629-31-6