Stampa…
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7247-1G PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA 148 EUR
APOSPC7247-1G APOSPC7247-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₀H₇BBrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027236
CAS Number: 913836-09-6