Stampa…
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Peso molecolare: 193,17 g/mol
Punto di fusione: 89…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728800
CAS Number: 108966-71-8