Stampa…
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7240-25G PC7240-5G
APOSPC7240-25GEA 102 EUR
APOSPC7240-25G APOSPC7240-5G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Derivatising agent. Useful for trifluoroacetylation ofalcohols and amines for electron-capture GC analysis.
Formula: C₅H₃F₃N₂O
Punto di ebollizione: 137…138 °C
Densità: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014501
CAS Number: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN: 1993
ADR: 3,III