Stampa…
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fluoroquinolonic acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC7236-100G PC7236-250G PC7236-25G
APOSPC7236-100GEA 27.7 EUR
APOSPC7236-100G APOSPC7236-250G APOSPC7236-25G
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉ClFNO₃
Peso molecolare: 281.6669 g/mol
Punto di fusione: 242…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792458
CAS Number: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0