Stampa…
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774162
CAS Number: 874838-96-7
UN: 3261
ADR: 8,III