Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 531 EUR
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₉FO₃S
Punto di fusione: 111…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202594
CAS Number: 82652-17-3