Stampa…
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(N-Methylhydrazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC7221-1G PC7221-250MG PC7221-500MG
APOSPC7221-1GEA 0 EUR
APOSPC7221-1G APOSPC7221-250MG APOSPC7221-500MG
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Formula: C₇H₈F₃N₃
Peso molecolare: 191,16 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052298
CAS Number: 175205-68-2