Stampa…
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7218-100G PC7218-25G PC7218-5G
APOSPC7218-100GEA 195 EUR
APOSPC7218-100G APOSPC7218-25G APOSPC7218-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Punto di ebollizione: 91…92 °C/11mmHg
Densità: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192035
CAS Number: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8