Stampa…
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7217-10G PC7217-1G PC7217-5G
APOSPC7217-10GEA 1350 EUR
APOSPC7217-10G APOSPC7217-1G APOSPC7217-5G
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Formula: C₁₀H₈F₃N₃O₃
Punto di fusione: 171…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607925
CAS Number: 952183-38-9