Stampa…
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7214-1G PC7214-25G PC7214-5G
APOSPC7214-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7214-1G APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formula: C₉H₅F₃O₃
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052340
CAS Number: 58808-59-6