Stampa…
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7211-1G PC7211-5G
APOSPC7211-1GEA 219 EUR
APOSPC7211-1G APOSPC7211-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₅BrFNO
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607907
CAS Number: 267880-92-2