Stampa…
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
PC7210-100G PC7210-25G PC7210-5G
APOSPC7210-100GEA 168 EUR
APOSPC7210-100G APOSPC7210-25G APOSPC7210-5G
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Formula: C₅H₅F₃O₂
Peso molecolare: 154,09 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000427
CAS Number: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III