Stampa…
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
PC7207-25G PC7207-5G PC7207-10G
APOSPC7207-25GEA 522 EUR
APOSPC7207-25G APOSPC7207-5G APOSPC7207-10G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Peso molecolare: 191,0011 g/mol
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659524
CAS Number: 884495-22-1