Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7206-5G PC7206-500MG
APOSPC7206-5GEA 82.9 EUR
APOSPC7206-5G APOSPC7206-500MG
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
Peso molecolare: 210,43 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411574
CAS Number: 831203-13-5