Stampa…
2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7205-5G PC7205-1G PC7205-25G
APOSPC7205-5GEA 102 EUR
APOSPC7205-5G APOSPC7205-1G APOSPC7205-25G
2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
2-Chloro-3,6-difluoroanisole
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631451
CAS Number: 261762-37-2