Stampa…
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Fluoro-6-methyl-5-nitropyridine
PC7203-10G PC7203-25G
APOSPC7203-10GEA 77.1 EUR
APOSPC7203-10G APOSPC7203-25G
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156.12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095071
CAS Number: 18605-16-8