Stampa…
2',4',6'-Trifluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethanone, 2,4,6-Trifluoroacetophenone, 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202K-5G PC7202K-100G PC7202K-25G
APOSPC7202K-5GEA 26.3 EUR
APOSPC7202K-5G APOSPC7202K-100G APOSPC7202K-25G
2',4',6'-Trifluoroacetophenone 97%
2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061194
CAS Number: 51788-77-3