Stampa…
2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7202J-100G PC7202J-25G PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA 296 EUR
APOSPC7202J-100G APOSPC7202J-25G APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Punto di ebollizione: 99…101 °C/20mmHg
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061193
CAS Number: 129322-83-4