2',3',6'-Trifluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,3,6-Trifluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅F₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070809 CAS Number: 208173-22-2 |