Stampa…
2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202D-5G PC7202D-1G PC7202D-25G
APOSPC7202D-5GEA 55.3 EUR
APOSPC7202D-5G APOSPC7202D-1G APOSPC7202D-25G
2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
2',3',4'-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061231
CAS Number: 243448-15-9