2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄FNO Punto di fusione: 98…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11846514 CAS Number: 104798-53-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |