Stampa…
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7200-100G PC7200-25G PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA 122 EUR
APOSPC7200-100G APOSPC7200-25G APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Punto di ebollizione: 165…166 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000420
CAS Number: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III