Stampa…
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC7198-1G PC7198-500MG
APOSPC7198-1GEA 335 EUR
APOSPC7198-1G APOSPC7198-500MG
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₉F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669720
CAS Number: 147147-73-7