Stampa…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7192-10G PC7192-5G
APOSPC7192-10GEA 364 EUR
APOSPC7192-10G APOSPC7192-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025373
CAS Number: 916420-54-7