Stampa…
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 241 EUR
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formula: C₄H₄F₃NO
Punto di ebollizione: 68…69 °C/40mmHg
Densità: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040885
CAS Number: 335-08-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II