Stampa…
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-6-fluorophenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-fluorobenzeneboronic acid
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 539 EUR
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Peso molecolare: 218,82 g/mol
Punto di fusione: 138…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664309
CAS Number: 913835-80-0