Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7181-1G PC7181-5G PC7181-10G
APOSPC7181-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7181-1G APOSPC7181-5G APOSPC7181-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784336
CAS Number: 157834-21-4