Stampa…
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
PC7178-25G PC7178-5G PC7178-1G
APOSPC7178-25GEA 1200 EUR
APOSPC7178-25G APOSPC7178-5G APOSPC7178-1G
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₈BNO₂
Punto di ebollizione: 85 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09953480
CAS Number: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III