Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
PC7177-1G PC7177-250MG
APOSPC7177-1GEA 209 EUR
APOSPC7177-1G APOSPC7177-250MG
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso molecolare: 190,9156 g/mol
Punto di fusione: 260…262,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09952041
CAS Number: 947533-51-9