Stampa…
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
PC7176-1G PC7176-5G
APOSPC7176-1GEA 48.1 EUR
APOSPC7176-1G APOSPC7176-5G
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
Peso molecolare: 164,9300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09263608
CAS Number: 304858-67-1