Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC7175-10G PC7175-5G
APOSPC7175-10GEA 85.8 EUR
APOSPC7175-10G APOSPC7175-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Peso molecolare: 207,92 g/mol
Punto di fusione: 183…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08062379
CAS Number: 182344-16-7