1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2,4-difluoroacetophenone, 5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅BrF₂O Punto di fusione: 31…32 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13190613 CAS Number: 864773-64-8 |