Stampa…
Anidride trifluoroacetica 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 0 EUR
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Anidride trifluoroacetica 99%
Anidride trifluoroacetica
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formula: C₄F₆O₃
Punto di ebollizione: 39…40 °C
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000416
CAS Number: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I