2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7169-1G
PC7169-10G
PC7169-5G
APOSPC7169-1GEA
29
EUR
APOSPC7169-1G
APOSPC7169-10G
APOSPC7169-5G
2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
2-Fluoro-6-formylpyridine
Formula:
C₆H₄FNO Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095149 CAS Number: 208110-81-0 |