4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7167-1G
PC7167-5G
PC7167-25G
APOSPC7167-1GEA
102
EUR
APOSPC7167-1G
APOSPC7167-5G
APOSPC7167-25G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₉H₈F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258700 CAS Number: 126162-95-6 |