Stampa…
Acido trifluoroacetico 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7160A-1L PC7160A-500ML
APOSPC7160A-1LEA 92.8 EUR
APOSPC7160A-1L APOSPC7160A-500ML
Acido trifluoroacetico 99,5%
Acido trifluoroacetico
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formula: C₂HF₃O₂
Punto di ebollizione: 72,4 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004169
CAS Number: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I