Stampa…
Acido trifluoroacetico 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: TFA
PC7160-1KG PC7160-2.5KG PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA 69.8 EUR
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-2.5KG APOSPC7160-250G
Acido trifluoroacetico 99,5%
Acido trifluoroacetico
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formula: C₂HF₃O₂
Peso molecolare: 114,02 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004169
CAS Number: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I